ZRB1532
Anti-SMARCA2 Antibody, clone 3E14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Probable global transcription activator SNF2L2;ATP-dependent helicase SMARCA2;BRG1-associated factor 190B;BAF190B;Protein brahma homolog;hBRM;SNF2-alpha;SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 181.28 kDa
observed mol wt ~180 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA2(6595)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SMARCA2 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis): A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMARCA2 in lysate from THP-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SMARCA2 in U2OS cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1