Kluczowe dokumenty
AV34113
Sigma-Aldrich
Anti-PPARA antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej PPARA
Działania biochem./fizjol.
Proliferatory peroksysomów obejmują leki hipolipidemiczne, herbicydy, antagonistów leukotrienów i plastyfikatory; termin ten pojawia się, ponieważ indukują one wzrost wielkości i liczby peroksysomów. Peroksysomy to subkomórkowe organelle występujące u roślin i zwierząt, które zawierają enzymy odpowiedzialne za oddychanie oraz metabolizm cholesterolu i lipidów. Uważa się, że w działaniu proliferatorów peroksysomów pośredniczą specyficzne receptory, zwane PPAR, które należą do nadrodziny receptorów hormonów steroidowych. PPAR wpływają na ekspresję genów docelowych zaangażowanych w proliferację komórek, różnicowanie komórek oraz w odpowiedzi immunologiczne i zapalne. Zidentyfikowano trzy blisko spokrewnione podtypy (alfa, beta/delta i gamma). Ten gen koduje podtyp PPAR-alfa, który jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IYEAYLKNFNMNKVKARVILSGKASNNPPFVIHDMETLCMAEKTLVAKLV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)