Kluczowe dokumenty
AV33623
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Claudin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, sheep, horse, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN1(9076)
Opis ogólny
Klaudyna-1 (CLDN1) białko błonowe należy do rodziny klaudyn. Składa się z czterech regionów rozprzestrzeniających błonę, N- i C-końcowych domen cytoplazmatycznych oraz dwóch pętli zewnątrzkomórkowych. Gen CLDN1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q28. Ulega ekspresji w nerkach, jądrach, jelitach, mózgu i wątrobie.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CLDN1
Działania biochem./fizjol.
Klaudyna-1 (CLDN1) jest kluczowym składnikiem połączeń ścisłych, które pośredniczą w funkcjonowaniu bariery nabłonkowej. CLDN1 jest dychotomiczny, ponieważ ulega obniżeniu w raku piersi, przełyku i prostaty. Gen ten ulega nadekspresji w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej, okrężnicy, nosogardzieli i jajników. Jest zaangażowany w zespół stwardniającego zapalenia dróg żółciowych u noworodków (NISCH). CLDN1 jest zaangażowany w wejście wirusa dengi (DENV) i działa jako ko-receptor dla wejścia wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQALFTGWAAASLCLLGGALLCCSCPRKTTSYPTPRPYPKPAPSSGKDYV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ajaz A Bhat et al.
International journal of molecular sciences, 21(2) (2020-01-19)
Claudins, a group of membrane proteins involved in the formation of tight junctions, are mainly found in endothelial or epithelial cells. These proteins have attracted much attention in recent years and have been implicated and studied in a multitude of
Pulin Che et al.
Virology, 446(1-2), 303-313 (2013-10-01)
Dengue disease is becoming a huge public health concern around the world as more than one-third of the world's population living in areas at risk of infection. In an effort to assess host factors interacting with dengue virus, we identified
Anne A Blanchard et al.
PloS one, 11(9), e0163387-e0163387 (2016-09-21)
The claudin 1 tight junction protein, solely responsible for the barrier function of epithelial cells, is frequently down regulated in invasive human breast cancer. The underlying mechanism is largely unknown, and no obvious mutations in the claudin 1 gene (CLDN1)
Smail Hadj-Rabia et al.
Gastroenterology, 127(5), 1386-1390 (2004-11-03)
Most human and animal cholestatic disorders are associated with changes in hepatocyte cytoskeleton and tight junctions (TJs). These changes are usually secondary and nonspecific phenomena, both in intra- and extrahepatic cholestasis. Recently, missense mutations in TJ protein 2 (ZO-2) have
Juha Virman et al.
Anticancer research, 34(8), 4181-4187 (2014-07-31)
Claudins are tight junction proteins and their expression is often different in normal and corresponding tumor cells. In the present study, we determined how the expression of claudins 1-5 and 7 correlated to survival, grade and stage of patients with