MABT188
Anti-Dynamin-1/2 Antibody, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Synonim(y):
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Hudy-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNM1(1759)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin-1/2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Dynamin 1 has a calculated MW of 97 kDa Dynamin 2 has a calcluated MW of 98 kDa
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1