Kluczowe dokumenty
P0056
Sigma-Aldrich
Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3, Anti-Pou domain, Class 5, Transcription factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using NT2 cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldhyde-fixed F9 cells
western blot: 1-2 μg/mL using NT2 cell lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
Opis ogólny
POU klasy 5 homeobox 1 (POU5F1) rozpoznaje określony oktamerowy element DNA poprzez wspólną, konserwatywną domenę wiążącą DNA, a mianowicie domenę POU.
POU klasy 5 homeobox 1 (POU5F1), znany również jako czynnik transkrypcyjny wiążący oktamer-4 (OCT-4), ulega ekspresji w embrionalnych komórkach macierzystych i komórkach zarodkowych. Należy do rodziny czynników transkrypcyjnych POU. Zidentyfikowano trzy warianty splicingowe tego białka (OCT4A, OCT4B i OCT4B1). Gen kodujący ten czynnik transkrypcyjny jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6p21.33.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 19-34 ludzkiego POU5F1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja u szczura jest w 81% homologiczna.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PU5F1 (Oct4) produkowane u królików zostało użyte w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
POU klasy 5 homeobox 1 (POU5F1) może być markerem związanym z komórkami macierzystymi inicjującymi nowotwory (TSC). Odgrywa rolę w pluripotencji i samoodnowie komórek macierzystych, a także moduluje różnicowanie. Wykazano, że białko to ulega ekspresji w kilku nowotworach. POU5F1 jest również istotne dla procesu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).
POU5F1 lub Oct4/Oct3 (czynnik transkrypcyjny wiążący oktamer), funkcjonuje jako wczesny gen kontroli rozwoju. Został uznany za fundamentalny w utrzymaniu pluripotencji w embrionalnych komórkach macierzystych i pierwotnych komórkach zarodkowych. Jest on regulowany w dół we wszystkich zróżnicowanych typach komórek somatycznych zarówno in vivo, jak i in vitro. Odbywa się to poprzez zwiększoną metylację DNA i zmiany strukturalne obejmujące bezpośredni region regulacyjny. POU5F1 służy jako marker nowotworów zarodkowych (GCT) wywołujących pluripotencjalność, w szczególności zarodkowych, nasieniaków / dysgerminoma / germinoma.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Distinctive expression pattern of OCT4 variants in different types of breast cancer.
Soheili S
Cancer Biomarkers : Section A of Disease Markers (2017)
Hepatitis C virus core protein regulates OCT4 expression and promotes cell cycle progression in hepatocellular carcinoma
Jia-Jia Zhou
Oncology Reports (2016)
Differentiation of human embryonic stem cells induces condensation of chromosome territories and formation of heterochromatin protein 1 foci
Eva B
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2008)
Huiping Tan et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 3644-3652 (2018-06-01)
BACKGROUND Recent studies have shown that increased mobilization of Long Interspersed Nuclear Elements-1 (L1) can promote the pathophysiology of multiple neurological diseases. However, its role in Huntington's disease (HD) remains unknown. MATERIAL AND METHODS R6/2 mice - a common mouse
STAT3 inhibitor enhances chemotherapy drug efficacy by
modulating mucin 1 expression in non-small cell lung
carcinoma
Yunguo Han
Tropical Journal of Pharmaceutical Research (2017)