AV32134
Anti-MyF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Myogenic factor 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
goat, rat, guinea pig, bovine, sheep, horse, mouse, human, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYF5(4617)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rabbit Anti-MyF5 antibody recognizes chicken, pig, human, mouse, rat, and bovine MyF5.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3