Kluczowe dokumenty
AV32060
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, horse, human, mouse, pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK6(5046)
Opis ogólny
PCSK6 jest konwertazą proproteinową, która przetwarza nieaktywne białka w ich aktywne formy. PCSK6 powiązano z ręcznością u osób z dysleksją, a także powiązano z glejakami złośliwymi.
Królicze przeciwciało anty-PSK6 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze i psie PCSK6.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PCSK6
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-PCSK6 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
PCSK6 jest zależną od wapnia endoproteazą serynową, która może rozszczepiać białka prekursorowe w ich sparowanych podstawowych miejscach przetwarzania aminokwasów. Uważa się, że gen ten odgrywa rolę w progresji nowotworu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IYSASWGPDDDGKTVDGPGRLAKQAFEYGIKKGRQGLGSIFVWASGNGGR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Delic et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 38(2), 201-212 (2011-07-05)
The molecular mechanisms underlying the infiltrative growth of glioblastomas, the most common primary tumours of the central nervous system in adults, are still poorly understood. We aimed to identify and functionally validate novel glioma invasion-associated candidate genes. Microarray-based expression analysis
Thomas S Scerri et al.
Human molecular genetics, 20(3), 608-614 (2010-11-06)
Approximately 90% of humans are right-handed. Handedness is a heritable trait, yet the genetic basis is not well understood. Here we report a genome-wide association study for a quantitative measure of relative hand skill in individuals with dyslexia [reading disability
Ying Wang et al.
The Journal of endocrinology, 222(1), 151-160 (2014-05-27)
Mammalian proprotein convertases (PCs) play an important role in folliculogenesis, as they proteolytically activate a variety of substrates such as the transforming growth factor beta (TGFβ) superfamily. PC subtilism/kexin 6 (PCSK6) is a member of the PC family and is