Kluczowe dokumenty
SAB4700766
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV1 + HSV2 gB antibody produced in mouse
clone T111, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T111, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało T111 rozpoznaje antygen gB zarówno HSV1, jak i HSV2 (Herpes Simplex Virus typu 1 i 2), wirusa dsDNA należącego do rodziny Herpesviridae.
Immunogen
Ekstrakt z komórek VERO (nerki małpy zielonej) zakażonych HSV-1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)