Kluczowe dokumenty
AV03006
Sigma-Aldrich
Anti-CDK2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, sheep, human, bovine, goat, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK2(1017)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiej CDK2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CDK2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml. Do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie odpowiednie jest stężenie 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza zależna od cyklin 2 odgrywa wyjątkową rolę w hamowaniu starzenia się komórek i apoptozy indukowanej przez Myc. Jest zbędna dla progresji cyklu komórkowego, ale jest aktywowana po nadekspresji Myc, aby zapobiec zatrzymaniu podobnemu do starzenia indukowanego przez Myc. CDK2 funkcjonuje w połączeniu z cykliną E i reguluje mejozę w profazie I.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SKVVPPLDEDGRSLLSQMLHYDPNKRISAKAALAHPFFQDVTKPVPHLRL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefano Campaner et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 9(18), 3655-3661 (2010-09-08)
The aberrant activation of oncogenic pathways promotes tumor progression, but concomitantly elicits compensatory tumor-suppressive responses, such as apoptosis or senescence. For example, Ras induces senescence, while Myc generally triggers apoptosis. Myc is in fact viewed as an anti-senescence oncogene, as
Per Hydbring et al.
Aging, 2(4), 244-250 (2010-05-07)
Proto-oncogenes such as MYC and RAS promote normal cell growth but fuel tumor development when deregulated. However, over-activated Myc and Ras also trigger intrinsic tumor suppressor mechanisms leading to apoptosis and senescence, respectively. When expressed together MYC and RAS are
Stefano Campaner et al.
Nature cell biology, 12(1), 54-59 (2009-12-17)
Activated oncogenes induce compensatory tumour-suppressive responses, such as cellular senescence or apoptosis, but the signals determining the main outcome remain to be fully understood. Here, we uncover a role for Cdk2 (cyclin-dependent kinase 2) in suppressing Myc-induced senescence. Short-term activation
Fu-Yao Liu et al.
Oncology reports, 32(2), 835-844 (2014-06-13)
Minocycline, a semisynthetic tetracycline, is a highly lipophilic molecule capable of infiltrating tissues and blood. Previous studies have revealed the functions and mechanisms of minocycline in anti-inflammation, protection of the nervous system and certain tumors. The role of minocycline has
Yang Yang et al.
Oncology reports, 31(6), 2759-2768 (2014-04-05)
A large quantity of M2-polarized tumor-associated macrophages (TAMs) is present in the tissue, ascitic fluid and peritoneum of ovarian cancer patients. A thorough understanding of the roles of M2-TAM in the development of ovarian cancer may provide new insight into