Kluczowe dokumenty
SAB5701905
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDK1/2/3-T14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.4 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr14)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest katalityczną podjednostką wysoce konserwatywnego kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF), który jest niezbędny do przejścia faz G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. Mitotyczne cykliny stabilnie wiążą się z tym białkiem i funkcjonują jako podjednostki regulatorowe. Aktywność kinazowa tego białka jest kontrolowana przez akumulację i niszczenie cyklin w cyklu komórkowym. Fosforylacja i defosforylacja tego białka również odgrywają ważną rolę regulacyjną w kontroli cyklu komórkowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2009].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T14 ludzkiego CDK1/2/3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)