Kluczowe dokumenty
SAB5700285
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CDK1-T14produkowane u królików
Synonim(y):
CDC2, CDC28A, CDK1, P34CDC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27
34
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.56 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr14)
informacje o genach
human ... CDK1(983)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest katalityczną podjednostką wysoce konserwatywnego kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF), który jest niezbędny do przejścia faz G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. Mitotyczne cykliny stabilnie wiążą się z tym białkiem i funkcjonują jako podjednostki regulatorowe. Aktywność kinazowa tego białka jest kontrolowana przez akumulację i niszczenie cyklin w cyklu komórkowym. Fosforylacja i defosforylacja tego białka również odgrywają ważną rolę regulacyjną w kontroli cyklu komórkowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T14 ludzkiego CDK1 (NP_001777.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)