Kluczowe dokumenty
SAB4300111
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CDC2 (pThr161) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDC28A antibody produced in rabbit, Anti-CDK1 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686L20222 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111195 antibody produced in rabbit, Anti-cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-Y-TP-H-E)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr161)
informacje o genach
human ... CDC2(983)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 161 (T-Y-T(p)-H-E), zgodnie z białkiem CDC2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Odgrywa kluczową rolę w kontroli eukariotycznego cyklu komórkowego. Jest wymagany w wyższych komórkach do wejścia w fazę S i mitozę. p34 jest składnikiem kompleksu kinazowego, który fosforyluje powtarzalny C-końcowy fragment polimerazy RNA II.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)