Kluczowe dokumenty
AV02014
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Septin-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Sept4 jest częścią kompleksów ciał Lewy'ego, które hamują toksyczność α-synukleiny. Ponadto Sept4 jest związany z chorobą Parkinsona, śmiercią komórek macierzystych i supresją nowotworów.
Przeciwciało Rabbit Anti-SEPT4 wiąże się z psim i ludzkim Sept4.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SEPT4 (septyna-4)
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SEPT4 może być używane do zastosowań IHC (4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie) i western blot (0,5 μg/ml).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RSLGWQGNSVPEDRTEAGIKRFLEDTTDDGELSKFVKDFSGNASCHPPEA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masafumi Ihara et al.
Neuron, 53(4), 519-533 (2007-02-14)
In Parkinson disease (PD), alpha-synuclein aggregates called Lewy bodies often involve and sequester Septin4 (Sept4), a polymerizing scaffold protein. However, the pathophysiological significance of this phenomenon is unclear. Here, we show the physiological association of Sept4 with alpha-synuclein, the dopamine
María García-Fernández et al.
Genes & development, 24(20), 2282-2293 (2010-10-19)
Inhibitor of Apoptosis Proteins (IAPs) are frequently overexpressed in tumors and have become promising targets for developing anti-cancer drugs. IAPs can be inhibited by natural antagonists, but a physiological requirement of mammalian IAP antagonists remains to be established. Here we