Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
AMAB90889
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OCLN antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1555, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL1555, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotyp
IgG2a
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
occludin, znacznik sygnatury epitopu rekombinowanego białka (PrEST)
Sekwencja
DKEHIYDEQPPNVEEWVKNVSAGTQDVPSPPSDYVERVDSPMAYSSNGKVNDKRFYPESSYKSTPVPEVVQELPLTSPVDDFRQPRYSSGGNFETPSKRAPAKGRAGRSKRTEQDHYETDYTTGGESCDELEED
Epitop
Wiąże się z epitopem zlokalizowanym w sekwencji peptydowej TSPVDDFRQPRYSSG. z epitopem zlokalizowanym w obrębie sekwencji peptydowej TSPVDDFRQPRYSSG, jak określono za pomocą nakładających się syntetycznych peptydów.
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83049
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei Chin Lee et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3833-3841 (2014-05-08)
The role of the recently identified primary angle closure glaucoma (PACG) susceptibility gene, pleckstrin homology domain containing, family A member 7 (PLEKHA7), in PACG is unknown. PLEKHA7 associates with apical junctional complexes (AJCs) and is thus implicated in paracellular fluid
Yingli Jing et al.
Chinese medical journal, 127(15), 2808-2813 (2014-08-26)
Pericytes, located on microvessels, help to maintain vascular stability and blood-brain barrier integrity. The influence of pericytes on microvessels after spinal cord injury (SCI) is less clear. Therefore, the aim of this study was to investigate whether pericytes took a
Ziqing Liu et al.
Journal of neurovirology, 20(3), 278-293 (2014-03-29)
Hepatitis C virus (HCV) infection causes the central nervous system (CNS) abnormalities in more than 50 % of chronically infected subjects. However, the underlying mechanisms are largely unknown. In this study, we characterized the HCV interactions with astrocytes, one of the
Xiaodong Zheng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3454-3460 (2014-05-02)
To compare the efficacy of three types of ocular lubricants in protecting corneal epithelial cells in dry eye animal models. Ocular lubricants containing 0.1% or 0.3% sodium hyaluronate (SH), carboxymethylcellulose (CMC), or hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) were tested. First, ocular lubricant
Mylene Nébot-Vivinus et al.
World journal of gastroenterology, 20(22), 6832-6843 (2014-06-20)
To investigate the effect of the probiotic combination Lactibiane Tolerance(®) (LT) on epithelial barrier function in vitro and in vivo. The effect of the multispecies probiotic LT was assessed on several models of epithelial barrier function both in vitro (in