Kluczowe dokumenty
CB1044
Sigma-Aldrich
Mysz anty-OCLN mAb (1G7)
liquid, clone 1G7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Occludin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko OCLN o masie ~55-60 kDa.
Rozpoznaje białko OCLN o masie ~55-60 kDa w komórkach HL-60 i HeLa.
To mysie mAb anty-OCLN (1G7) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania OCLN.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 423-523 ludzkiego OCLN, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HL-60, komórki HeLa
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jhen-Hao Jhan et al.
Cancers, 14(4) (2022-02-26)
Little is known regarding the molecular characterization of upper tract urothelial carcinoma (UTUC). Novel therapeutic targets and prognostic predictors are imminent. In the present study, we aim to examine the oncogenic function and molecular mechanism of Derlin-1 in UTUC. Derlin-1