Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB90863
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH1 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1172, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD324, Anti-UVO, Anti-uvomorulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL1172, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
ATDNGSPVATGTGTLLLILSDVNDNAPIPEPRTIFFCERNPKPQVINIIDADLPPNTSPFTAELTHGASANWTIQYNDPTQESIILKPKMALEVGDYKINLKLMDNQNKDQVTTLEVSVCDCEGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Opis ogólny
CDH1 (kadheryna 1) koduje transmembranową glikoproteinę E-kadherynę, która znajduje się na ludzkim chromosomie 16q22.1. Jest to gen supresorowy nowotworu, znany również jako Cdh1p/Hct1p, fizzy-related, Ste9 lub Srw1.
Immunogen
kadheryna 1, typ 1, E-kadheryna (nabłonkowa)
Zastosowanie
Monoclonal Anti-CDH1 4357 Powered by Atlas Antibodies został opracowany i zatwierdzony przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat przeciwciał Prestige i HPA, odwiedź sigma.com/ Prestige.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CDH1 (kadheryna 1) pomaga zachować homofilną adhezję komórka-komórka w tkankach nabłonkowych. Niewystarczająca ekspresja CDH1 powoduje raka jelita grubego i raka nerkowokomórkowego (RCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86781
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CDH1 promoter hypermethylation and E-cadherin protein expression in infiltrating breast cancer.
Caldeira JRF, et al.
BMC Cancer, 6(1), 48-48 (2006)
Mitotic regulation of the APC activator proteins CDC20 and CDH1
Kramer ER, et al.
Molecular Biology of the Cell, 11(5), 1555-1569 (2000)
Reduced E-cadherin facilitates renal cell carcinoma progression by WNT/?-catenin signaling activation
Zhang X, et al.
Oncotarget, 8(12), 19566-19576 (2017)
Identification of downstream metastasis-associated target genes regulated by LSD1 in colon cancer cells
Chen J, et al.
Oncotarget, 8(12), 19609-19630 (2017)
Wan-Ting Chen et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(8), 617-626 (2014-09-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) often results from chronic liver injury and severe fibrosis or cirrhosis, but the underlying molecular pathogenesis is unclear. We previously reported that deletion of glucose regulated protein 94 (GRP94), a major endoplasmic reticulum chaperone, in the bone