Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000999M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH1 antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Arc1, Anti-CDHE, Anti-ECAD, Anti-LCAM, Anti-UVO, Anti-cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Opis ogólny
Kadheryna 1 (CDH1), glikoproteina przezbłonowa, jest obecna na powierzchni komórek nabłonkowych. Składa się z pojedynczego regionu transbłonowego, dużej domeny zewnątrzkomórkowej i krótkiej domeny cytoplazmatycznej. Gen CDH1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16q22.1. Ulega ekspresji w stadium embrionalnym, szczególnie podczas rozwoju warg i podniebienia.
Immunogen
CDH1 (NP_004351, 381 a.a. ~ 480 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KGQVPENEANVVITTLKVTDADAPNTPAWEAVYTILNDDGQFVTTNPVNNDGILKTAKGLDFEAKQQYILHVAVTNVPFEVSLTTSTATVTVDVLDV
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-CDH1 produkowane u myszy zostało użyte w immunohistochemii i western blottingu. 1:2000
Działania biochem./fizjol.
Kadheryna 1 (CDH1) oddziałuje z cytoszkieletem aktynowym poprzez swoją domenę cytoplazmatyczną. Odgrywa kluczową rolę w adhezji komórek nabłonkowych, utrzymaniu integralności tkanek i migracji komórek. CDH1 może również uczestniczyć w szlaku transdukcji sygnału wingless (wnt). Mutacje w CDH1 są związane ze zrazikowym rakiem piersi, rakiem jajnika i zespołem blepharocheilodontic (BCD) charakteryzującym się rozszczepem wargi/podniebienia i dysplazją ektodermalną.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D M Levi et al.
American journal of optometry and physiological optics, 53(8), 433-439 (1976-08-01)
A stratified probability sample of the Houston, Texas population was interviewed with a previously described questionnaire (Allen, D., and D. Levi, National Health and Optometry--a survey of public attitudes. Am. J. Optom., 52 (4): 291-300, (1975) to assess present opinion
C Bazzoni et al.
Minerva chirurgica, 47(15-16), 1261-1263 (1992-08-01)
The paper reports 14 cases of squamous papilloma of the esophagus which were removed using an endoscopic method: this is a comparatively rare benign pathology of which an increasing number of cases have been recently observed. Endoscopic controls were carried
José Roberto F Caldeira et al.
BMC cancer, 6, 48-48 (2006-03-04)
The E-cadherin gene (CDH1) maps, at chromosome 16q22.1, a region often associated with loss of heterozygosity (LOH) in human breast cancer. LOH at this site is thought to lead to loss of function of this tumor suppressor gene and was
Nives Pećina-Slaus
Cancer cell international, 3(1), 17-17 (2003-11-14)
E-cadherin tumor suppressor genes are particularly active area of research in development and tumorigenesis. The calcium-dependent interactions among E-cadherin molecules are critical for the formation and maintenance of adherent junctions in areas of epithelial cell-cell contact. Loss of E-cadherin-mediated-adhesion characterises
Jamal Ghoumid et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 19(9), 1013-1021 (2017-03-17)
Blepharocheilodontic (BCD) syndrome is a rare autosomal dominant condition characterized by eyelid malformations, cleft lip/palate, and ectodermal dysplasia. The molecular basis of BCD syndrome remains unknown. We recruited 11 patients from 8 families and performed exome sequencing for 5 families