ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Polecane produkty
Właściwości
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638998 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery probówek do rotora Eppendorf S-4-104.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)