Kluczowe dokumenty
ADF346381-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with lid
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637215 (NA)
Parametry
15,300 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG