ADAPA481167-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638726 (NA)
Parametry
3,000 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
108 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022638726-2EA | 4061835085101 |