Key Documents
ADAPA44480-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 80 - 120 mL tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 80 - 120 mL tubes
with rubber mat bottom
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637720 (NA)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
114 mm
Średnica
45 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG