903H-0
MART-1 (M2-7C10) + Tyrosinase (T311) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M2-7C10 + T311, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
bottle of 1.0 mL predilute (903H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (903H-08)
izotyp
IgG2a
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MLANA(2315)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.