Kluczowe dokumenty
SML2161
STA-21
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Deoxytetrangomycin, (±)-Ochromycinone, 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methylbenz[a]anthracene-1,7,12(2H)-trione, NSC 628869, STA 21, STA21
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1CC(C(C(C(C(C=CC=C2O)=C2C3=O)=O)=C3C=C4)=C4C1)=O
InChI
1S/C19H14O4/c1-9-7-10-5-6-12-17(15(10)14(21)8-9)19(23)11-3-2-4-13(20)16(11)18(12)22/h2-6,9,20H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
ZAWXOCUFQSQDJS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)