Kluczowe dokumenty
43424
N-Isovalerylglycine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine, N-(3-Methylbutanoyl)glycine, [(3-Methylbutanoyl)amino]acetic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
N-Isovalerylglycine, ≥97.0% (GC)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
mp
87-90 °C
Format
neat
InChI
1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
ZRQXMKMBBMNNQC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?