324R-1
PSA (EP109) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
APS, KLK2A1, P-30 antigen, gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, prostate specific antigen, semenogelase, seminin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP109, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (324R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (324R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (324R-16)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (324R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (324R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
stężenie
0.1-0.5 μg/mL (predilute)
10-500 μg/mL (concentrate)
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
prostate carcinoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... KLK3(354)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
European Union - IVD
Japan - RUO
United States - IVD
Przestroga
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2