CAD9917
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 18G, L × diam. 3.1 in. × 2.3 mm , ball
Synonim(y):
Igła do karmienia ciągliwa, Igła podająca 304 SS
About This Item
Polecane produkty
rozmiar
18G
opakowanie
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
dł. × śr.
3.1 in. × 2.3 mm , ball
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
- Needles come straight and are easily bent to any desired shape
- Made of type 304 stainless steel tubing
- Plastic Luer hubs
- Silicone tips for smoothest possible insertion
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)