284M-9
Microphthalmia Transcription Factor (MiTF) (C5/D5) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C5/D5, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (284M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (284M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (284M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (284M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (284M-98)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG1
kontrola
melanoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... MITF(4286)
Opis ogólny
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.