280C-1
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5)
Mouse & Rabbit Cocktail Antibody
Synonim(y):
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5) Mouse/Rabbit Monoclonal Antibodies
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rabbit
Poziom jakości
100
300
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
304-1A5/31A5, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart).
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (280C-14-ASR)
vial of 0.5 mL concentrate (280C-15-ASR)
bottle of 1.0 mL predilute (280C-17-ASR)
vial of 1.0 mL concentrate (280C-16-ASR)
bottle of 7.0 mL predilute (280C-18-ASR)
stężenie
0.01-1 μg/mL (predilute)
2-270 μg/mL (concentrate)
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:500
izotyp
IgG1
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SCGB2A2(4250)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)