Key Documents
XX8000T24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
Tygon®
Parametry
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
śr. wewn.
4.8 mm (0.1875 in.)
Długość
7.6 m (25 ft)
śr. zewn.
9.5 mm (0.375 in.)
Zastosowanie
Peristaltic pump use
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Not autoclavable
Informacje prawne
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.