Key Documents
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
Tygon®
Parametry
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
śr. wewn.
0.32 cm (0.125 in.)
Długość
7.6 m (25 ft)
śr. zewn.
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Zastosowanie
Peristaltic pump use
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Not autoclavable
Informacje prawne
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.