223A-1
A-1-Antitrypsin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (223A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (223A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (223A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (223A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (223A-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:2000
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The immunohistochemical staining of Alpha-1-Antitrypsin is considered to be very useful in the study of inherited AAT deficiency, benign and malignant hepatic tumors, and yolk sac carcinomas. Positive staining for A-1-Antitrypsin may also be used in the detection of benign and malignant lesions of a histiocytic nature. The sensitivity and specificity of the results have made this antibody a useful tool in the screening of patients with cryptogenic cirrhosis or other forms of liver disease with portal fibrosis of uncertain etiology.
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)