221M-1
Annexin A1 (MRQ-3) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRQ-3, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (221M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (221M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (221M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (221M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (221M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG1
kontrola
hairy cell leukemia
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic, membranous
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated products: TRAcP, T-bet.
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)