171M-9
CD71 (MRQ-48) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRQ-48, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (171M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (171M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (171M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (171M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (171M-98)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG1
kontrola
bone marrow
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic, membranous
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |