125M-1
CD25 (4C9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C9, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (125M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (125M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (125M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (125M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (125M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
izotyp
IgG2b
kontrola
lesions of mastocytosis
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic, membranous
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2