Kluczowe dokumenty
P5775
Chloroplatinic acid hexahydrate
powder and chunks
Synonim(y):
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder and chunks
Poziom jakości
stężenie
≥37.5% Pt (after Reduction with Mg, gravimetric)
kolor
orange
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?