Kluczowe dokumenty
B85919
2-Butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
12.5 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
761 °F
granice wybuchowości
9.8 %
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?