Merck
909017
Sigma-Aldrich
Sodium thiocyanate
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
NaSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.07
Beilstein:
3594965
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
7848 to innowacyjna linia produktów opakowaniowych, która pomaga wyeliminować zbrylanie materiału poprzez dodanie dodatkowych etapów procesu pakowania bez żadnych dodatków chemicznych, środków zapobiegających zbrylaniu lub związków hydrofobowych. >7848 oferuje wygodniejszy i bezpieczniejszy sposób obchodzenia się z produktami.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.