Kluczowe dokumenty
900502
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, −325 mesh, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥98%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
wielkość cząstki
−325 mesh
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- As base for the Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.