Merck
799416
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
NaNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.0001 hPa ( 25 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
temp. samozapłonu
914 °F
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
9
mp
271 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 556-556 (1994)
P J McClure et al.
International journal of food microbiology, 14(1), 77-91 (1991-10-01)
An automated turbidimetric system using multiwelled plates was used to examine the effects of different combinations of NaCl (0.5-8.0% w/v), NaNO2 (0-400 micrograms/ml) pH (4.6-7.4) and temperature (5-30 degrees C) on the growth of Listeria monocytogenes in tryptone soya broth.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
R Kokkola et al.
Scandinavian journal of immunology, 61(1), 1-9 (2005-01-13)
Abstract High-mobility group box chromosomal protein 1 (HMGB1) is a protein with both intranuclear functions and extracellular cytokine-like effects. In this report, we study possible candidate receptors for HMGB1 on macrophages (Mphi) and define pathways activated by HMGB1 binding. Bone
Lucas C Pinheiro et al.
Free radical biology & medicine, 53(4), 701-709 (2012-06-23)
The new pathway nitrate-nitrite-nitric oxide (NO) has emerged as a physiological alternative to the classical enzymatic pathway for NO formation from l-arginine. Nitrate is converted to nitrite by commensal bacteria in the oral cavity and the nitrite formed is then
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.