Kluczowe dokumenty
799351
Sodium nitrate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Chile salpeter
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
pH
5.5-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.