Kluczowe dokumenty
71361
Sodium carbonate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. based on dry substance, T), 9-10 mol/mol water
Synonim(y):
Soda
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Postać
crystals and lumps
fine crystals
zanieczyszczenia
9-10 mol/mol water
pH
12 (25 °C, 143 g/L)
rozpuszczalność
water: soluble 142.3 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1