Merck
58060
Sigma-Aldrich
Iodic acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32110203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (RT)
Formularz
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.1% total nitrogen (N)
pozostałość po prażeniu
≤0.01% (as SO4)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
4.63 g/cm3
ślady anionów
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
iodide (I-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas jodowy jest uwodnioną formą I2O5. Reakcja kwasu jodowego z jodkiem wodoru została opisana przez teorię dysocjacji elektrolitycznej. Zaproponowano spalanie mieszaniny kwasów chromowego, jodowego, siarkowego i fosforowego. Zarejestrowano jego widma ramanowskie. Przypisanie wibracyjne IO3- zostało ocenione.
Zastosowanie
  • Wgląd w chemię tworzenia nowych cząstek jodu: The Role of Iodine Oxides and the Source of Iodic Acid: Badania te zapewniają dogłębną analizę roli kwasu jodowego w tworzeniu nowych cząstek, podkreślając wpływ tlenków jodu w procesach chemii atmosferycznej (Gómez Martín et al., 2022).
  • Ion Mobility-Mass Spectrometry of Iodine Pentoxide-Iodic Acid Hybrid Cluster Anions in Dry and Humidified Atmospheres...: W badaniu wykorzystano spektrometrię masową ruchliwości jonów do zbadania właściwości hybrydowych klasterów pentoksydu jodu i kwasu jodowego w różnych warunkach atmosferycznych, zapewniając wgląd w zastosowania chemii analitycznej (Ahonen i in., 2019).
  • Reakcje barwne kwasu jodowego jako odczynnika do identyfikacji leków metodą chromatografii cienkowarstwowej...: W tym starszym badaniu zbadano zastosowanie kwasu jodowego do identyfikacji leków w chromatografii cienkowarstwowej, podkreślając jego użyteczność w metodach analitycznych (Cavazzutti i in., 1983).
Inne uwagi
Oxidant for the decomposition of metals and organic compounds
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Spectrophotometric Methods for Determination of Tranexamic Acid and Etamsylate in Pure Form and Pharmaceutical Formulation.
Mohamed GG, et al.
Insight Pharmaceutical Sciences, 5 (2015)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Glass formation and unusual hygroscopic growth of iodic acid solution droplets with relevance for iodine oxide particles in the coastal marine boundary layer.
Murray BJ, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 12(3), 7879-7908 (2012)
Manometric carbon determination.
Van Slyke DD and Folch J.
The Journal of Biological Chemistry, 136(2), 509-541 (1940)