klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤0.1% N compounds
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
4.63 g/cm3
ślady anionów
Cl- and Br-: ≤0.02%
iodide (I-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3