Merck
538132
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanol
99.5%
Synonim(y):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1730878
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
108 °C (lit.)
gęstość pary
2.55 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Próba
99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
10.6 %
zanieczyszczenia
≤0.05% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible 70 g/L at 20 °C
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Metylo-1-propanol, znany również jako alkohol izobutylowy, jest alkoholem alifatycznym. Oszacowano gęstości, lepkości i współczynniki załamania światła dwuskładnikowych mieszanin diglimu i 2-metylo-1-propanolu. Podano funkcje podziału i właściwości termodynamiczne 2-metylo-1-propanolu w fazie gazowej. Kinetyka dehydratacji alkoholu izobutylowego do butenu na zeolicie ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 została zbadana przy użyciu spektroskopii FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) i GC. Zbadano charakterystykę termochemiczną rodników generowanych przez usuwanie wodoru z 1-butanolu.
Zastosowanie
2-Metylo-1-propanol może być stosowany w syntezie odpowiedniego estru poprzez reakcję z kwasem octowym w obecności stałego nadkwasu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of Esters from Acetic Acid with Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol, and Isobutyl Alcohol Catalyzed by Solid Superacid1.
Hino M and Arata K.
Chemistry Letters (Jpn), 10(12), 1671-1672 (1981)
Densities, viscosities, and refractive indices of the binary mixtures of bis(2-methoxyethyl)ether with 1-propanol, 1-butanol, 2-methyl-1-propanol, and 2-methyl-2-propanol.
Aminabhavi TM and Gopalkrishna B.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(4), 865-867 (1994)
Mechanistic studies of the catalytic dehydration of isobutyl alcohol on NaH-ZSM-5.
Williams C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 86(20), 3473-3485 (1990)
Jeremy J Minty et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14592-14597 (2013-08-21)
Synergistic microbial communities are ubiquitous in nature and exhibit appealing features, such as sophisticated metabolic capabilities and robustness. This has inspired fast-growing interest in engineering synthetic microbial consortia for biotechnology development. However, there are relatively few reports of their use
Han Li et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6076), 1596-1596 (2012-03-31)
One of the major challenges in using electrical energy is the efficiency in its storage. Current methods, such as chemical batteries, hydraulic pumping, and water splitting, suffer from low energy density or incompatibility with current transportation infrastructure. Here, we report