Merck
537705
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
99%
Synonim(y):
MIAK, Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Beilstein:
506163
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
145 °C (lit.)
gęstość pary
3.94 (vs air)
ciśnienie pary
4.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
797 °F
granice wybuchowości
1.35-8.2 %, 93 °F
zanieczyszczenia
≤0.05% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
-74 °C
rozpuszczalność
water: soluble 5.4 g/L at 25 °C
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-metylo-2-heksanon (keton metyloizoamylowy, MIAK) jest ketonem alifatycznym. Zbadano jego zdolność do wywoływania reakcji kiełkowania w uredosporach niektórych gatunków rdzy. Zmierzono przekrój poprzeczny absorpcji bliskiego promieniowania UV i widmo absorpcji MIAK i wykorzystano je do określenia jego czasu życia fotolizy. Dynamika reakcji Norrisha typu II MIAK została zbadana przy użyciu femtosekundowej spektrometrii masowej z rozdzielczością czasową.
Zastosowanie
5-metylo-2-heksanon może być stosowany do syntezy N,N′-bis(1,4-dimetylopentylo)-p-fenylenodiaminy(BMPPD) poprzez redukcyjną alkilację p-nitroaniliny w obecności katalizatorów na bazie miedzi.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Germination responses of several species of rust spores to 5-methyl-2-hexanone, isomers of ionone, and other structurally related flavor compounds.
French RC.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(2), 423-427 (1983)
Femtosecond Dynamics of Norrish Type-II Reactions: Nonconcerted Hydrogen-Transfer and Diradical Intermediacy.
Feyter SD, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(1), 260-263 (2000)
Study on Copper-based Catalysts for Synthesis of N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylenediamine from Reductive Alkylation of p-Nitroaniline with 5-Methyl-2-hexanone
Pan ZD, et al.
Catalysis Letters, 122(1-2), 115-120 (2008)
The near-UV absorption cross sections for several ketones.
Yujing M and Mellouki A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 134(1), 31-36 (2000)
G V Katz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 498-505 (1986-04-01)
Rats were exposed by inhalation, 6 hr/day, 5 days/week, to target vapor concentrations of 2000, 1000, or 0 ppm of methyl isoamyl ketone (MIAK) for 12 exposures spanning 16 days, and 2000, 1000, 200, or 0 ppm for 69 exposures