gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
1.7 %, 37 °F
8 %
zanieczyszczenia
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.01%
kolor
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.8 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.