klasa czystości
histological grade
Poziom jakości
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
zanieczyszczenia
<0.5% water
pozostałość po odparowaniu
<0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
tw
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
histology
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
- As a starting material to synthesize methyl methacrylate.
- 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup