Merck
443786
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
PCE, Perchloroethylene
About This Item
Wzór liniowy:
CCl2=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
Beilstein:
1361721
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
121 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
5.83 (vs air)
ciśnienie pary
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
metody
FTIR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrachloroetylen (perchloroetylen, PCE) to chlorowany związek etylenu powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik do czyszczenia na sucho i odtłuszczania. Wykazuje przezroczystość w podczerwieni, ponieważ nie ma wiązań C-H, co czyni go idealnym rozpuszczalnikiem do spektroskopii IR. PCE jest zanieczyszczeniem wytworzonym przez człowieka, które jest trudne do degradacji. Jest to substancja zanieczyszczająca wody gruntowe, która ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi ze względu na swoją potencjalną toksyczność i rakotwórczość. Niektóre z proponowanych metod jego degradacji to utlenianie Fentona, redukcyjna dehalogenacja w warunkach metanogennych, i redukcja przy użyciu jonów metali o zerowej wartościowości. Jedną z opisanych metod jego syntezy jest reakcja dichlorku etylenu i chloru.
Zastosowanie
Tetrachloroetylen może być stosowany jako błonotwórczy dodatek do elektrolitu w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Może być również stosowany jako ekstrahent do szacowania zawartości oleju i smaru w wodzie za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Validation of a FT-IR method for the determination of oils and grease in water using tetrachloroethylene as the extraction solvent.
Farmaki E, et al.
Desalination, 210(1), 52-60 (2007)
Tetrachloroethylene as new film-forming additive to propylene carbonate-based electrolytes for lithium ion batteries with graphitic anode.
Hu Y, et al.
Solid State Ionics, 176(1), 53-56 (2005)
Decomposition of aqueous tetrachloroethylene by Fenton oxidation treatment.
Yoshida M, et al.
Water Science and Technology, 42(1-2), 203-208 (2000)
Robert DM and Murphy B.
Chlorinated Solvents: A Forensic Evaluation, 84-85 (2013)
D Ryoo et al.
Nature biotechnology, 18(7), 775-778 (2000-07-11)
Tetrachloroethylene (PCE) is thought to have no natural source, so it is one of the most difficult contaminants to degrade biologically. This common groundwater pollutant was thought completely nonbiodegradable in the presence of oxygen. Here we report that the wastewater