Key Documents
PHR3499
Tetrachloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Tetrachloroethylene, PCE, Perchloroethylene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.83 (vs air)
ciśnienie pary
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)