Merck
403016
Sigma-Aldrich
Sodium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
NaClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 300
Próba
≥99.0%
Postać
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
248-261 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
ślady anionów
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium chlorate is a hygroscopic, achiral ionic compound which on crystallization forms two enantiomeric chiral crystals. It is reported to be a probable byproduct of the drinking water disinfectant, chlorine dioxide (ClO2). d-sodium chlorate may be utilized as chiral initiators in the synthesis of (S)-5-pyrimidyl alkanols. Commercial production of sodium chlorate is by anodic oxidation of NaCl. It finds application as herbicide, oxidizing agent and as a starting material in the synthesis of sodium perchlorate.
Zastosowanie
Sodium chlorate may be used as an oxidizing agent to abstract zinc from sphalerite.
Działania biochem./fizjol.
sulfation biosynthesis inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric synthesis of optically active sodium chlorate and bromate crystals.
Pagni RM and Compton RN.
Crystal Growth & Design, 2(4), 249-253 (2002)
Subchronic sodium chlorate exposure in drinking water results in a concentration-dependent increase in rat thyroid follicular cell hyperplasia.
Hooth MJ, et al.
Toxicologic Pathology, 29(2), 250-259 (2001)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)
Highly enantioselective asymmetric autocatalysis induced by chiral ionic crystals of sodium chlorate and sodium bromate.
Sato I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 216(2), 209-214 (2004)
Kinetics of sphalerite dissolution by sodium chlorate in hydrochloric acid.
Uca G.
Hydrometallurgy, 95(1), 39-43 (2009)